Learn More
[4-(1-H-pirrol-1-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | [4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |