Learn More
4-(1H-Pirrol-1-il)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | 4-(1H-pirrol-1-il)benzonitrilo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |