Learn More
4-(1H-Pirrol-1-il)anilina, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC25514DA
Detalles adicionales : CAS : 52768-17-9 Peso : 0.05100kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10039401
  • 36.57€ / 1 g
Envío estimado: 09-08-2021
52768-17-9
158.204
NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
2795457
C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
C10H10N2
MFCD01934575
4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole
4-pirrol-1-ilanilina
Especificaciones
4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
1g
96.5
97%
MFCD01934575
NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
4-pirrol-1-ilanilina
2795457
97%
Frasco de vidrio ámbar
52768-17-9
100.0
C10H10N2
4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole
C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
158.204
158.2
Videos
SDS Documentos
Certificados