Learn More
Ácido 4-(1H-pirazol-1-ilmetil)benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |