missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1h-pirazol-1-ilmetil)anilina, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3522502
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
142335-61-3
C10H11N3
173.22
MFCD03422514
ISRYTHBRUSOVAB-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1-pyrazolyl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-pyrazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl phenylamine, pyrazolylmethylaniline
2764412
4-(pirazol-1-ilmetil)anilina
NC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
142335-61-3
C10H11N3
173.22
MFCD03422514
ISRYTHBRUSOVAB-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1-pyrazolyl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-pyrazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl phenylamine, pyrazolylmethylaniline
2764412
4-(pirazol-1-ilmetil)anilina
NC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'