Learn More
4-(1H-pirazol-1-il)fenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700467
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
352018-96-3
C10H7N3S
201.25
MFCD02681939
GLAOJNMWLIFKCG-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-yl phenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl phenylisothiocyanate, 1h-pyrazole,1-4-isothiocyanatophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-isothiocyanatophenyl, 4-pyrazolylbenzenisothiocyanate, 4-1h-pyrazole-1-yl phenyl isothiocyanate
2776478
1-(4-isotiocianatofenil)pirazol
S=C=NC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
352018-96-3
C10H7N3S
201.25
MFCD02681939
GLAOJNMWLIFKCG-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-yl phenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl phenylisothiocyanate, 1h-pyrazole,1-4-isothiocyanatophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-isothiocyanatophenyl, 4-pyrazolylbenzenisothiocyanate, 4-1h-pyrazole-1-yl phenyl isothiocyanate
2776478
1-(4-isotiocianatofenil)pirazol
S=C=NC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.25
Porcentaje de pureza 97%