Learn More
4-(1H-Pirazol-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700449
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
17635-45-9
C9H9N3
159.192
MFCD00626298
CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
594274
4-pirazol-1-ylanilina
C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
17635-45-9
C9H9N3
159.192
MFCD00626298
CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
594274
4-pirazol-1-ylanilina
C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%