Learn More
[4-(1H-imidazol-1-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2693886
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
86718-08-3
C10H10N2O
174.203
MFCD02682059
SRQXVPAXMMIUFH-UHFFFAOYSA-N
4-1h-imidazol-1-yl phenyl methanol, 4-imidazol-1-yl-phenyl methanol, 4-1-imidazolyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-imidazolyl benzyl alcohol, 4-imidazol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl, acmc-209qb5, 4-imidazolylphenyl methan-1-ol
2776486
(4-imidazol-1-ilfenil)metanol
C1=CC(=CC=C1CO)N2C=CN=C2
86718-08-3
C10H10N2O
174.203
MFCD02682059
SRQXVPAXMMIUFH-UHFFFAOYSA-N
4-1h-imidazol-1-yl phenyl methanol, 4-imidazol-1-yl-phenyl methanol, 4-1-imidazolyl phenyl methanol, 4-imidazol-1-ylphenyl methanol, 4-1-imidazolyl benzyl alcohol, 4-imidazol-1-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-1h-imidazol-1-yl, acmc-209qb5, 4-imidazolylphenyl methan-1-ol
2776486
(4-imidazol-1-ilfenil)metanol
C1=CC(=CC=C1CO)N2C=CN=C2
Nombre del producto químico o material [4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 97%