Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ilmetil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |