Learn More
4-(1-Pirrolidinil)benzonitrilo, ≥90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10036332
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
10282-30-1
C11H12N2
172.231
MFCD07368512
ZNMSYUCZLWETII-UHFFFAOYSA-N
4-pyrrolidin-1-yl benzonitrile, 4-1-pyrrolidinyl benzonitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-pyrrolidinyl, 1-4-cyanophenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinobenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzenecarbonitrile, 4-pyrrolidine-1-yl-benzonitrile
4961271
4-pirrolidin-1-ilbenzonitrilo
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
10282-30-1
C11H12N2
172.231
MFCD07368512
ZNMSYUCZLWETII-UHFFFAOYSA-N
4-pyrrolidin-1-yl benzonitrile, 4-1-pyrrolidinyl benzonitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-pyrrolidinyl, 1-4-cyanophenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinobenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzenecarbonitrile, 4-pyrrolidine-1-yl-benzonitrile
4961271
4-pirrolidin-1-ilbenzonitrilo
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 90%