Learn More
4-(1-Piperazinil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
4-Piperazinoaniline(CAS#67455-41-8)is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-piperazinoanilina (CAS#67455-41-8) es un importante intermedio orgánico. Se puede usar en los sectores de los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Reactivo con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
La 4-piperazinoanilina (CAS#67455-41-8) es un importante intermedio orgánico. Se puede usar en los sectores de los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Reactivo con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1-Piperazinyl)aniline |
Punto de fusión | 119°C to 123°C |
Color | De morado a blanco |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Polvo |