Learn More
Ácido 4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |