Learn More
4-(1,3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde, 95%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC40204DA
Detalles adicionales : CAS : 198904-53-9 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10439953
  • 56.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
198904-53-9
189.232
4-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 4-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 4-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-thiazolyl, benzaldehyde, 4-2-thiazolyl, 4-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-thiazol-2-ylbenzaldehyde, 4-2-thiazolyl-benzaldehyde, 4-thiazol-2-yl-benzaldehyde
4-(1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyde
C10H7NOS
LQLBILPEELCFQI-UHFFFAOYSA-N
10535655
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NC=CS2
Especificación
4-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
1g
95%
4-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 4-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 4-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-thiazolyl, benzaldehyde, 4-2-thiazolyl, 4-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-thiazol-2-ylbenzaldehyde, 4-2-thiazolyl-benzaldehyde, 4-thiazol-2-yl-benzaldehyde
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NC=CS2
189.232
189.24
Amber Glass Bottle
198904-53-9
C10H7NOS
LQLBILPEELCFQI-UHFFFAOYSA-N
4-(1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyde
10535655
95%
Videos
SDS Documentación