Learn More
4-(1,3-Tiazol-2-il)benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510622
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
198904-53-9
C10H7NOS
189.23
MFCD06797780
LQLBILPEELCFQI-UHFFFAOYSA-N
10535655
4-(1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyde
O=CC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CS1
198904-53-9
C10H7NOS
189.23
MFCD06797780
LQLBILPEELCFQI-UHFFFAOYSA-N
10535655
4-(1,3-thiazol-2-yl)benzaldehyde
O=CC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CS1
Nombre del producto químico o material 4-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 4-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 4-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-thiazolyl, benzaldehyde, 4-2-thiazolyl, 4-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-thiazol-2-ylbenzaldehyde, 4-2-thiazolyl-benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.24
Porcentaje de pureza 95%