Learn More
Ácido 4-(1,3-oxazol-5-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10633783
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
250161-45-6
C10H7NO3
189.17
MFCD02682033
MCPBXFWYUHYSIZ-UHFFFAOYSA-N
4-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-ylbenzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoicacid, 4-oxazol-5-yl-benzoic acid, benzoic acid,4-5-oxazolyl, 4-l,3-oxazol-5-yl benzoic acid
2776414
ácido 4-(1,3-oxazol-5-il)benzoico
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
250161-45-6
C10H7NO3
189.17
MFCD02682033
MCPBXFWYUHYSIZ-UHFFFAOYSA-N
4-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-ylbenzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoicacid, 4-oxazol-5-yl-benzoic acid, benzoic acid,4-5-oxazolyl, 4-l,3-oxazol-5-yl benzoic acid
2776414
ácido 4-(1,3-oxazol-5-il)benzoico
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
Nombre del producto químico o material 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%