Learn More
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-il)benzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110493
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
160068-88-2
C10H11BO3
190.005
MFCD04039026
AMQBUMNOSGJNQL-UHFFFAOYSA-N
4-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester, 4-formylbenzeneboronic acid,propane-1,3-diol cyclic ester, 4-1,3,2-dioxaboran-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-1,3,2-dioxaborinane
2794711
4-(1,3,2-dioxaborinan-2-il)benzaldehído
B1(OCCCO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
160068-88-2
C10H11BO3
190.005
MFCD04039026
AMQBUMNOSGJNQL-UHFFFAOYSA-N
4-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester, 4-formylbenzeneboronic acid,propane-1,3-diol cyclic ester, 4-1,3,2-dioxaboran-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-1,3,2-dioxaborinane
2794711
4-(1,3,2-dioxaborinan-2-il)benzaldehído
B1(OCCCO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 4-(1, 3, 2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190
Porcentaje de pureza 97%