Learn More
Motic™ 3W LED Incident Illumination Assembly
Ideal for stereomicroscopy lighting. Motic™ 3W LED Incident Illumination Assembly has an optimum field of view of 50mm at 108mm from the sample.
61.00€ - 77.15€
Especificaciones
Tipo de bombilla | LED lamburtiano de 5500 K |
---|---|
Tipo de iluminación | Iluminador de foco |
Vataje | 3 w |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15435462
|
Motic™
1101010100181 |
Microscopio SMZ-161 |
61.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15435532
|
Motic™
1101000902011 |
Microscopio SMZ-171 |
63.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15302266
|
Motic™
1101001000341 |
Microscopios serie K, SMZ-168, SMZ-140, SFC-11 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- This spot illuminator must be combined with a Motic 2111 / 2112 focusing block and the 2111 LED stand.
- Capable of bringing 5500K LED illumination when combined with the 2111 LED stand.
- Illumination's intensity is adjustable via the intensity control of the 2111 LED stand.
- 5500K color temperature.
- 3W Lambertian LED bulb for incident illumination.
- Adjustable intensity control; linear.
- Optimum field of view of 50mm at 108mm from the sample
- Easy and safe connection to the 2111 LED Stand column for power
Especificaciones
LED lamburtiano de 5500 K | |
Iluminador de foco | |
3 w |