Learn More
Motic™ Ocular de campo ancho WF10X/23 mm
Amplíe su campo de visión para una visualización más completa de las muestras. El ocular de campo ancho Motic™ WF10X/23 mm proporciona un campo de visión mejorado y un mayor alivio ocular.
Marca:  Motic™ 11500145
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 15312266
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • El estilo de campo de visión proporciona un campo de visión mejorado y un mayor alivio ocular.
  • Ampliación: 10X.
  • Campo de visión: 23 mm.
Especificaciones
Especificaciones
Campo ancho
FOV:23mm
Microscopios de la serie K
10X