Learn More
(3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 348720010
Detalles adicionales : CAS : 163439-82-5 Peso : 0.05100kg
Cantidad. | 1g |
---|
163439-82-5 | |
193.246 | |
QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N | |
7021491 | |
C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O |
C11H15NO2 | |
MFCD01073894 | |
3r,4r-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3r,4r, pubchem14982, trans-3,4-dihydroxy-n-benzylpyrrolidine, 3r,4r-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3r-1-benzylpyrrolidine-3beta,4alpha-diol, 3r,4r-rel-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol,1-phenylmethyl-, 3r,4r | |
(3R,4R)-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol |
Especificación
(3R, 4R)-(-)-1-Benzyl-3, 4-pyrrolidindiol | |
Glass bottle | |
Brown to White | |
1g | |
96.0 | |
97% | |
MFCD01073894 | |
QJRIUWQPJVPYSO-GHMZBOCLSA-N | |
(3R,4R)-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol | |
7021491 | |
Powder, Crystals, and/or Chunks |
Authentic | |
− 32.00 | |
95.0°C to 101.0°C | |
163439-82-5 | |
100.0 | |
C11H15NO2 | |
3r,4r-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3r,4r---1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3r,4r, pubchem14982, trans-3,4-dihydroxy-n-benzylpyrrolidine, 3r,4r-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3r-1-benzylpyrrolidine-3beta,4alpha-diol, 3r,4r-rel-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3,4-pyrrolidinediol,1-phenylmethyl-, 3r,4r | |
C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O | |
193.246 | |
193.24 | |
97% |
Seguridad y manipulación
- (3R,4R)-(-)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.