Learn More
3M™ Versaflo™ M-400 Series PAPR Accessory, Jaw Gasket
Product Code. 15780068 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Versaflo M-400 Series PAPR System
Unit Size:
Each
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
15780068 Versaflo M-400 Series PAPR System Each
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15780068 Supplier 3M™ Supplier No. 7100063885
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    33.82€ / paquete de 1
    Ahorro 15.18€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Jaw gasket is a replacement part for Versaflo™ M-400 Series helmets.
  • 3M Catalog# M-441
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Gray
Disposable Reusable
Product Type Gasket
For Use With (Application) Cleaning, Electrical, Facility Maintenance, Painting, Sanding, Welding
For Use With (Equipment) Versaflo M-400 Series PAPR System
Model M-441
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.