Learn More
3M™ Disposable Protective Coveralls, 4540 Series
Con la tecnología de doble material Premium y la protección de Categoría III, tipo CE 5/6, el mono de protección de la serie 4540 es ideal para aplicaciones donde se requieren tanto altos niveles de rendimiento de protección como comodidad.
Marca:  3M™ 7000034768
Detalles adicionales : Peso : 4.89656kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12662565
  • 179.00€ / paquete de 20
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-02-2020
Añadir a la cesta
Alertas:
Due to extraordinary demand patterns, this item may experience longer lead times and shipping/delivery dates may not be accurate.
Descripción
Descripción
  • Premium dual material technology provides both protective performance and comfort
  • Excellent barrier against dry particles and limited liquid chemical splash (CE Type 5/6)
  • Soft and light, super low-linting laminated microporous material
  • Back panel made of breathable SMMMS material for improved air circulation and reduced heat stress
  • Two-way zipper with fully sealable storm flap
  • Three-panel hood design for enhanced compatability with complimentary PPE
  • Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement
  • Anti-static treated
  • Low linting
  • 3M Catalog# 4540+4XL, 4540+L, 4540+M, 4540+XL, 4540+XXL
Especificaciones
Especificaciones
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Material SMMMS transpirable
Costura doble y reforzada, Bound
L
Tres paneles
81.28 cm
Elástico
Sobretodo de protección
Elástico
Traje laminado blanco de polipropileno/polietileno, panel posterior azul de polipropileno SMMMS, cremallera trenzada de nailon en poliéster, caucho de neopreno elástico, puños e hilo de poliéster
De 99.06 a 109.22 cm
Antiestático
Tejido
Blanco
De 174 a 181 cm
Aplicación de pesticidas, eliminación de amianto y plomo, polvo de carbón en centrales eléctricas, pulido de metales, limpieza ligera de edificios, mantenimiento de máquinas o vehículos, pulverización de pintura, productos farmacéuticos, limpieza industri
129.54 cm
CE Categoría III, protección tipo 5/6
Cremallera de dos vías con solapa sellada
Polietileno y poliéster/laminado de polietileno