Learn More
3M™ Monos protectores desechables Serie 4520
91.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
91.85 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
91.85 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- Diseñado para ofrecer protección contra polvos peligrosos y salpicaduras y aerosoles líquidos limitados
- Fabricados con material ligero y transpirable para reducir el estrés térmico y ofrecer una comodidad superior durante todo el día
- Collar estándar para usar con equipo respiratorio o donde se recomiende una capucha
- Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
Especificaciones
Tamaño | Grande |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de manguito | Elástico, Tejido |
Tipo de tapón | Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras |
Tipo de costura | Sellado |
Recubrimiento | Antiestático |
Certificaciones/conformidad | CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006 |
Descripción | Traje de polipropileno SMMMS de color blanco y panel posterior de color verde, cremallera trenzada de nailon sobre poliéster, elástico de caucho de neopreno, puños e hilo de poliéster |