Learn More
3M™ Monos protectores desechables Serie 4520
Catalog Number 12652595
91.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
91.85 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21722" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Cubiertas protectoras que proporcionan protección contra salpicaduras de líquidos y polvo.
  • Diseñado para ofrecer protección contra polvos peligrosos y salpicaduras y aerosoles líquidos limitados
  • Fabricados con material ligero y transpirable para reducir el estrés térmico y ofrecer una comodidad superior durante todo el día
  • Collar estándar para usar con equipo respiratorio o donde se recomiende una capucha
  • Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
Tamaño 2XL
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables
Estilo de manguito Elástico, Tejido
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras
Tipo de costura Sellado
Recubrimiento Antiestático
Certificaciones/conformidad CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Descripción Traje de polipropileno SMMMS de color blanco y panel posterior de color verde, cremallera trenzada de nailon sobre poliéster, elástico de caucho de neopreno, puños e hilo de poliéster
Modelo 4520-XXL
Tamaño del tórax (imperial) De 45 a 49 pulg
Talla del tiro (imperial) 34 pulg
Tamaño cintura (imperial) 53 pulg
Tamaño del tórax (métrico) Entre 114,3 y 124,46 cm
Tamaño del tiro (métrico) 86,36 cm
Tamaño de la cintura (métrico) 134,62 cm
Para utilizar con (aplicación) Instalación de aislamiento, reducción de amianto y plomo, polvo de carbón en centrales eléctricas, carpintería, pulido de metales, limpieza de edificios de servicio ligero, manipulación general de polvo, limpieza y mantenimiento industrial general, mantenimiento de máquinas o vehículos y procesamiento de alimentos
Altura (imperial) (de 6 a 6,33 pies)
Altura (métrico) De 186 a 194 cm