Learn More
3M™ E-A-Rfit™ Probed Test Ear Plugs
47.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Modelo:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Tamaño:
Pequeño
Universal
Tipo de producto:
Classic™ Small
Express™
FX™
Modelo 1100
Push-Ins™
UltraFit™
Descripción
- Las pruebas cuantitativas basadas en la ciencia proporcionan informes exactos sobre la protección auditiva
- En solo segundos se obtienen resultados rápidos, claros y precisos
- Estos tapones para los oídos están modificados con un tubo de sonda para utilizar durante las pruebas de ajuste con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™
- 50 pares por caja
- Productos 3M PSD para uso exclusivo de profesionales
Compliance
3M™ ear plugs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de adecuación a la salud y seguridad 1100 |
Gran visibilidad | No |
Modelo | 393-2010-50 |
Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
Pares por paquete | 50 pares/caja |
Material del enchufe | Poliuretano |
Color del enchufe | Naranja |
Corded | Sin cordón |
Plug Shape | Bala |