Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 3H-tetrafluoropropiónico, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ A19648.09
Detalles adicionales : CAS : 756-09-2 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444197
  • 142.00€ / 10 g
Fecha estimada de envío
24-05-2021
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El ácido 3H-tetrafluoropropiónico se utiliza para producir cloruro de 2,2,3,3-tetrafluoro-propionilo. Esta reacción necesitará el benzotricloruro reactivo.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
756-09-2
146.041
PXRROZVNOOEPPZ-UHFFFAOYSA-N
69789
Ácido 2,2,3,3-tetrafluoropropiónico
C3H2F4O2
MFCD00054686
flupropanate, 3h-tetrafluoropropionic acid, 2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid, unii-376ks3j2q6, propanoic acid, 2,2,3,3-tetrafluoro, flupropanate iso, tetrafluoropropionic acid, pxrrozvnooeppz-uhfffaoysa
CHEBI:82013
C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F
Especificaciones
3H-Tetrafluoropropionic acid
1.321
10g
C3H2F4O2
UN3265
Sparingly soluble in water.
C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F
146.041
CHEBI:82013
97%
1.563
133°C to 134°C
756-09-2
MFCD00054686
flupropanate, 3h-tetrafluoropropionic acid, 2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid, unii-376ks3j2q6, propanoic acid, 2,2,3,3-tetrafluoro, flupropanate iso, tetrafluoropropionic acid, pxrrozvnooeppz-uhfffaoysa
PXRROZVNOOEPPZ-UHFFFAOYSA-N
Ácido 2,2,3,3-tetrafluoropropiónico
69789
146.04
Videos
SDS Documentos