Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno de brida baja de 384 pocillos
Para su uso con ensayos de fluorescencia con lector de microplacas de detección. Las microplacas de poliestireno de bridas bajas de 384 pocillos Corning™ tienen baja fluorescencia de fondo, mínima difusión de la luz y menor diafonía.
Marca: Corning™ 3769
Detalles adicionales : Peso : 21.90000kg
Descripción
Adecuadas para ensayos de luminiscencia y fluorescencia que utilicen lectores de microplacas de detección superior e inferior.
Especificaciones
Estándar | |
0,06 cm2 | |
Blanco, Fondo transparente | |
110,5 μl | |
No estéril | |
Plano | |
20/Paq. | |
11,6 mm |
Con tapa | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
384 | |
No adherente | |
100/caja | |
127,8 x 85,5 x 14,35 mm | |
Superior/inferior: 3,63/2,82 mm |