Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, standard, blue
Reduzca la variabilidad entre pocillos con placas de PCR de 384 pocillos Las placas de PCR con faldón completo tienen paredes finas para obtener una transferencia eficaz del calor y son compatibles con la mayoría de los principales termocicladores.
Marca: Thermo Scientific™ AB1384B
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Las placas de PCR de 384 pocillos con faldón completo cuentan con paredes finas para obtener una transferencia eficaz del calor y son compatibles con la mayoría de los principales termocicladores.
Características destacadas
- El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
- Las paredes de pocillos finos y uniformes proporcionan una transferencia de calor máxima y uniforme para obtener un rendimiento igual de alto de todas las muestras
- Tamaño SBS
- 40 µl de volumen máximo del pocillo, 25 µl de volumen de trabajo
- Esquina recortada: A24
Especificaciones
Sin código de barras | |
50 placa | |
Microplaca de PCR | |
Con faldón | |
40 μl | |
25 μl |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Azul | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
384 | |
Estándar |