Learn More
Corning™ Microplaca con brida baja de fondo plano con tratamiento para cultivo de 384 pocillos
Color:Negro, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:Con tapa
Marca: Corning™ 3764
Detalles adicionales : Peso : 22.40000kg
Beschreibung
- Paredes opacas para evitar la diafonía entre pocillos
- El fondo de pocillo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa
- Se puede utilizar para instrumentos de lectura superior e inferior
- Fondos planos con volumen total de 112 μl
- Volúmenes de trabajo recomendados de 20 a 80 μl
- Tratamiento para TC para una fijación celular óptima
- Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos
- Embalaje a granel de 20 por bolsa
Spezifikation
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 20 to 80 μl | |
Cultivo celular | |
20/pack |
Con tapa | |
Negro, Fondo transparente | |
384 | |
Estériles | |
Cuadrada | |
100/caja |