Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
13.10€ - 13.65€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 946 mL |
---|---|
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Material | Plástico |
Boca | Ancha |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17180056
|
Nalgene
2178-2024 |
Azul |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17190056
|
Nalgene
2178-2025 |
Gris |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17100066
|
Nalgene
2178-2040 |
Trucha verde |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17110066
|
Nalgene
2178-2053 |
Verde agua |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Expertly crafted threads for leak-proof hydration
- Wide mouth that's ideal for ice cubes or fruit infusions
- Proven in the elements and ready to withstand even the most rugged conditions
Especificaciones
946 mL | |
32 oz | |
Plástico | |
Ancha |