Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes
Marca:  RETSCH 60.138.009000
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10594593
  • 262.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
305mm
9 mm
ISO 3310/2
40 mm