Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: 10mm and Larger
Marca:  RETSCH 60.158.020000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10034791
  • 223.00€ / cada uno
Envío estimado: 10-09-2021
Especificaciones
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
Con certificado de conformidad
305mm
Acero inoxidable
20 mm
ISO 3310/1
Agitador AS 300
40 mm