Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Micrometer Pore Sizes
Marca:  RETSCH 60.159.000106
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10310962
  • 198.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
40 mm
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
305mm
106 μm
ASTM E 11
Agitador AS 300