Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Micrometer Pore Sizes
Marca: RETSCH 60.159.000355
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
40 mm |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
305mm | |
355 μm | |
ASTM E 11 | |
Agitador AS 300 |