Learn More
Fisherbrand™ Microespátulas Chattaway de laboratorio de acero inoxidable 304 con revestimiento de PTFE
Obtenga excelentes resultados cuando utilice la espátula con revestimiento de PTFE de acero inoxidable para su trabajo esencial de laboratorio. Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas, la microespátula Chattaway de acero inoxidable Fisherbrand™ con revestimiento de PTFE se utiliza ampliamente y es sólida, asequible y resistente a la mayoría de los disolventes.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11523512
  • 12.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistentes al deterioro por contacto con agua hirviendo, ácidos, bases y la mayoría de disolventes
  • Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos
  • Ideales para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
  • Se utiliza ampliamente y son sólidas y asequibles
  • Longitud = 100 mm
  • Anchura = 4 mm
  • Diámetro del cuerpo central de 1,60 - 'micro'
  • Un extremo plano, otro extremo en un ángulo de 45°
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Espátula
4 mm
Acero inoxidable
PTFE Xylan™
Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
De -195 °C a +260 °C
100 mm