Learn More
Metacrilato de 3-(trimetoxisilil)propil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737657
16.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2530-85-0
C10H20O5Si
248.35
MFCD00008593
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
17318
3-trimetoxisililpropilo 2-metilprop-2-enoato
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2530-85-0
C10H20O5Si
248.35
MFCD00008593
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
17318
3-trimetoxisililpropilo 2-metilprop-2-enoato
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 190.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.4300 to 1.4320
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,methanol and,hydrocarbons
Viscosidad 2.5 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido