Learn More
Cloruro de 3'-(trifluorometil)bifenil-4-sulfonilo, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 15299656
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
885267-96-9
C13H8ClF3O2S
320.71
MFCD06409268
WJSSWLPZDVPLIK-UHFFFAOYSA-N
3'-trifluoromethyl biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-trifluoromethyl, 3'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-trifluoromethylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
16244690
cloruro de 4-[3-(trifluorometil)fenil]bencenosulfonilo
FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
885267-96-9
C13H8ClF3O2S
320.71
MFCD06409268
WJSSWLPZDVPLIK-UHFFFAOYSA-N
3'-trifluoromethyl biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-trifluoromethyl, 3'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-trifluoromethylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
16244690
cloruro de 4-[3-(trifluorometil)fenil]bencenosulfonilo
FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Nombre del producto químico o material 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 78°C to 82°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.72
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.