Learn More
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 457340010
Detalles adicionales : CAS : 20154-03-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15317616
  • 38.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
20154-03-4
136.077
3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-trifluoromethylpyrazole, trifluoromethylpyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, pubchem10164, pubchem10423
5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
C4H3F3N2
PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
1807034
C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Especificación
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
70.0°C (0.5 mmHg)
1g
C4H3F3N2
PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1807034
97%
Authentic
43.0°C to 45.0°C
20154-03-4
3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-trifluoromethylpyrazole, trifluoromethylpyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, pubchem10164, pubchem10423
C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
136.077
136.08
Videos