Learn More
Ácido 3-(trifluorometoxi)benzoico, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number 15565066
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1014-81-9
C8H5F3O3
206.12
OKPFIWIMBJNFSE-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy benzoic acid, m-trifluoromethoxybenzoic acid, m-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy benzoicacid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisic acid, 3-carboxy-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 3-trifluoromethoxy-benzoic acid, pubchem4590, acmc-1btyb
66096
ácido 3-(trifluorometoxi)benzoico
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
1014-81-9
C8H5F3O3
206.12
OKPFIWIMBJNFSE-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy benzoic acid, m-trifluoromethoxybenzoic acid, m-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy benzoicacid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisic acid, 3-carboxy-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 3-trifluoromethoxy-benzoic acid, pubchem4590, acmc-1btyb
66096
ácido 3-(trifluorometoxi)benzoico
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Punto de fusión 91.0°C to 93.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula lineal CF3OC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.