Learn More
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 297660050
Detalles adicionales : CAS : 1014-81-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15555066
  • 90.50€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1014-81-9
206.12
3-trifluoromethoxy benzoic acid, m-trifluoromethoxybenzoic acid, m-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy benzoicacid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisic acid, 3-carboxy-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 3-trifluoromethoxy-benzoic acid, pubchem4590, acmc-1btyb
3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
C8H5F3O3
OKPFIWIMBJNFSE-UHFFFAOYSA-N
66096
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
91.0°C to 93.0°C
1014-81-9
CF3OC6H4CO2H
OKPFIWIMBJNFSE-UHFFFAOYSA-N
3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
66096
98%
Authentic
5g
C8H5F3O3
3-trifluoromethoxy benzoic acid, m-trifluoromethoxybenzoic acid, m-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy benzoicacid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisic acid, 3-carboxy-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 3-trifluoromethoxy-benzoic acid, pubchem4590, acmc-1btyb
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
206.12
206.12
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Documentos