Learn More
3-(Trifluorometoxi)benzaldehído, 95 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde |
Nombre de nota | 95% |
% mín. CAS | 94.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Amarillo |
Densidad | 1.3300g/mL |
Punto de ebullición | 83°C to 86°C (24.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 72°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.