Learn More
3-(Trifluorometoxi)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024614
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1535-73-5
C7H6F3NO
177.126
MFCD00041511
SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
73753
3-(trifluorometoxi)anilina
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1535-73-5
C7H6F3NO
177.126
MFCD00041511
SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
73753
3-(trifluorometoxi)anilina
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
3-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(trifluorometoxi)anilina puede usarse en la síntesis química.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Densidad 1.325
Punto de ebullición 72°C to 75°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.466
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 776921
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.13
Porcentaje de pureza 98%