Learn More
Ácido 3-tiofenoacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080930
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
6964-21-2
C6H6O2S
142.172
MFCD00005473
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
23404
ácido 2-tiofen-3-ilacético
C1=CSC=C1CC(=O)O
6964-21-2
C6H6O2S
142.172
MFCD00005473
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
3-thiopheneacetic acid, 3-thienylacetic acid, 2-thiophen-3-yl acetic acid, thiophene-3-acetic acid, thiophen-3-yl-acetic acid, 3-thiophenacetic acid, thien-3-ylacetic acid, 3-thiopheneethanoic acid, thiophen-3-ylacetic acid, 2-3-thienyl acetic acid
23404
ácido 2-tiofen-3-ilacético
C1=CSC=C1CC(=O)O
3-Thiopheneacetic acid was used in one-step, size control synthesis of gold nanoparticles. It was also used in the preparation of gold nanoparticles capped with 3-thiopheneacetic acid (3-TAA) via borohydride reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-tiofenoacético se utilizó en la síntesis de control de tamaño en un paso de nanopartículas de oro. También se utilizó en la preparación de nanopartículas de oro cubiertas con ácido 3-tiofenoacético (3-TAA) mediante reducción de borohidruro.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Thiopheneacetic acid
Punto de fusión 77°C to 81°C
Punto de ebullición 129°C (2.5 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 113622
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza 98%