Learn More
Masterflex™ 3-Stop Tubing, Tygon LMT-55
Designed for optimal operation in your Ismatec pump.
Marca:  Masterflex™ SC0065T
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10065230
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Para su uso con bombas que incorporan casetes en el diseño del cabezal de la bomba.
  • Tapones codificados por colores.
  • Tubos económicos y completos para aplicaciones generales de laboratorio.
  • Transparentes.
  • Resistentes a casi todos los productos químicos inorgánicos.
  • Pared interior lisa y pulida.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • No se deterioran ni oxidan.
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo-azul
Tygon LMT-55
Aplicaciones generales de laboratorio, bombas con casetes en diseño de cabezal de bomba
12/paq.
D.I. 1,52 mm
74°C
D.I. 1,52 mm
400 mm
− 50 °C
Ácidos: Bueno, soluciones alcalinas: Bueno, disolventes: No rec., presión: Aceptable, vacío: Bien, medios viscosos: Excelente, medios estériles: Limitada