Learn More
Ismatec 3-Stop Tubing, Fluran F-5500-A
Specially formulated elastomer for use with strong acidic and basic solutions.
216.00€
Especificaciones
Color Black
Para utilizar con (aplicación) For use with strong acidic and basic solutions, pumps with cassettes in pumphead design.
Material Fluran F-5500-A
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 204°C
Min. Operating Temperature (Metric) &minus31°C
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
10012862 Ver documentos Ismatec
SC0263
1.52 mm 216.00€
paquete de 12 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with pumps that incorporate cassettes into the pumphead design.
  • Color-coded stops.
  • Specially formulated elastomer for use with strong acid and basic solutions.
  • Very low gas permeability.
  • The choice material for applications where fluids can be transferred without being contaminated by atmospheric gases.
  • Low gas permeability and relative strength make it a material of choice in vacuum-based applications.
Especificaciones
Especificaciones
Black
Fluran F-5500-A
&minus31°C
12/Pk
For use with strong acidic and basic solutions, pumps with cassettes in pumphead design.
204°C
400 mm
Acids: Excellent, Alkaline solutions: Excellent, Solvents: Limited, Pressure: Not rec., Vacuum: Good, Viscous media: Good, Sterile media: Fair