Learn More
Ismatec 3-Stop Tubing, Fluran F-5500-A
Specially formulated elastomer for use with strong acidic and basic solutions.
Marca:  Ismatec SC0263
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012862
Cantidad Precio
1 215.22€ / paquete de 12
6 197.48€ / paquete de 12
Envío estimado: 01-03-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con bombas que incorporan casetes en el diseño del cabezal de la bomba.
  • Tapones codificados por colores.
  • Elastómero especialmente formulado para su uso con soluciones ácidas y básicas fuertes.
  • Permeabilidad a los gases muy baja.
  • El material de elección para aplicaciones en las que los fluidos se pueden transferir sin estar contaminados por gases atmosféricos.
  • La baja permeabilidad a los gases y la resistencia relativa lo convierten en un material de elección en las aplicaciones basadas en vacío.
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo-azul
F-5500-A Fluran
Para su uso con soluciones ácidas y básicas fuertes, bombas con casetes en un diseño de cabezal de bomba.
12/paq.
1,52 mm
204°C
1,52 mm
400 mm
&minus 31 °C
Ácidos: Excelentes soluciones alcalinas: Excelente, disolventes: Limitado, presión: No rec., vacío: Bien, medios viscosos: Bueno, medio estéril: razonable
Negro