Learn More
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde, 97%, Maybridge
92.40€ - 229.50€
CAS 884507-42-0
Fórmula molecular C12H15NO
Molecular Weight (g/mol) 189.258
Número MDL MFCD07782420
InChI Key XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
PubChem CID 18525870
IUPAC Name 3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10032454 SDS Maybridge
CC55704CB
250mg Amber Glass Bottle 92.40€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-06-2019
Añadir a la cesta
10267993 SDS Maybridge
CC55704DA
1g Amber Glass Bottle 229.50€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
884507-42-0
189.258
XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
18525870
C1CCN(C1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
C12H15NO
MFCD07782420
3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Especificaciones
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
250mg
96.5
97%
MFCD07782420
XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
18525870
97%
Amber Glass Bottle
884507-42-0
100.0
C12H15NO
3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
C1CCN(C1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
189.258
189.26