Learn More
3-(Pirrolidin-1-ilmetil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10032454
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
884507-42-0
C12H15NO
189.26
MFCD07782420
XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
18525870
3-(pirrolidin-1-ilmetil)benzaldehído
O=CC1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
884507-42-0
C12H15NO
189.26
MFCD07782420
XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
18525870
3-(pirrolidin-1-ilmetil)benzaldehído
O=CC1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
Nombre del producto químico o material 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza 97%