Learn More
3-(pirrolidin-1-ilmetil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510725
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
183365-31-3
C11H16N2
176.263
RZDBCURLSQNEAD-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 3-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 3-pyrrolidinylmethylaniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 3-1-pyrrolidinylmethyl benzenamine, 3-pyrrolidin-1-yl-methyl-aniline, 3-pyrrolidin-1-yl methyl aniline
1096407
3-(pirrolidin-1-ilmetil)anilina
C1CCN(C1)CC2=CC(=CC=C2)N
183365-31-3
C11H16N2
176.263
RZDBCURLSQNEAD-UHFFFAOYSA-N
3-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 3-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 3-pyrrolidinylmethylaniline, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 3-1-pyrrolidinylmethyl benzenamine, 3-pyrrolidin-1-yl-methyl-aniline, 3-pyrrolidin-1-yl methyl aniline
1096407
3-(pirrolidin-1-ilmetil)anilina
C1CCN(C1)CC2=CC(=CC=C2)N
Nombre del producto químico o material 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 97%