Learn More
3-(pirrolidin-1-ilmetil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |