Learn More
Ácido 3-pirrolidin-1-ilbenzoico 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110334
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
72548-79-9
C11H13NO2
191.23
MFCD03426724
HRVWGEKZONYEMK-UHFFFAOYSA-N
651721
ácido 3-pirrolidin-1-ilbenzoico
C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
72548-79-9
C11H13NO2
191.23
MFCD03426724
HRVWGEKZONYEMK-UHFFFAOYSA-N
651721
ácido 3-pirrolidin-1-ilbenzoico
C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 3-Pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19568, 3-pyrrolidinobenzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoicacid, 1-3-carboxyphenyl pyrrolidine, benzoic acid,3-1-pyrrolidinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 97%